Få mere at vide
NOP58 Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30499007 Shop alle Bio Techne produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Mængde unitSize
30499007 0.1 mL 0.1ml
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30499007 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP338111APC
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Rabbit Polyclonal Antibody
NOP58 Polyclonal antibody specifically detects NOP58 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen NOP58
Applikationer ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret APC
Formulering PBS
Gene Alias HSPC120, NOL5, NOP5/NOP58, NOP58 ribonucleoprotein homolog (yeast), NOP5nucleolar protein 58, Nucleolar protein 5, nucleolar protein NOP5/NOP58
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 360-529 of human NOP58 (NP_057018.1).,, Sequence:, RMLAAKTVLAIRYDAFGEDSSSAMGVENRAKLEARLRTLEDRGIRKISGTGKALAKTEKYEHKSEVKTYDPSGDSTLPTCSKKRKIEQVDKEDEITEKKAKKAKIKVKVEEEEEEKVAEEEETSVKKKKKRGKKKHIKEEPLSEEEPCTSTAIASPEKKKKKKKKRENED
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cytokine Research
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 51602
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.