missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MTA3 Antibody [Alexa Fluor« 405], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30498999 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498999 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30498999 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP337991AF405

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

MTA3 Polyclonal antibody specifically detects MTA3 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen MTA3
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Alexa Fluor 405
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias member 3, metastasis associated 1 family, member 3, metastasis-associated protein MTA3
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 40-330 of human MTA3 (NP_065795.1).,, Sequence:, AKVVCFYRRRDISNTLIMLADKHAKEIEEESETTVEADLTDKQKHQLKHRELFLSRQYESLPATHIRGKCSVALLNETESVLSYLDKEDTFFYSLVYDPSLKTLLADKGEIRVGPRYQADIPEMLLEGESDEREQSKLEVKVWDPNSPLTDRQIDQFLVVARAVGTFARALDCSSSVRQPSLHMSAAAASRDITLFHAMDTLYRHSYDLSSAISVLVPLGGPVLCRDEMEEWSASEASLFEEALEKYGKDFNDIRQDFLPWKSLTSIIEYYYMWKTTDRYVQQKRLKAAEA
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Breast Cancer, Cancer
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 57504
Målarter Human, Mouse
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.