missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
FBP2 Polyclonal antibody specifically detects FBP2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | FBP2 |
| Applikationer | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | CoraFluor 1 |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | D-fructose-1,6-bisphosphate 1-phosphohydrolase 2, EC 3.1.3, EC 3.1.3.11, FBPase 2, fructose-1,6-bisphosphatase 2, fructose-1,6-bisphosphatase isozyme 2, hexosediphosphatase, MGC142192, muscle fructose-bisphosphatase |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-339 of human FBP2 (NP_003828.2).,, Sequence:, MTDRSPFETDMLTLTRYVMEKGRQAKGTGELTQLLNSMLTAIKAISSAVRKAGLAHLYGIAGSVNVTGDEVKKLDVLSNSLVINMVQSSYSTCVLVSEENKDAIITAKEKRGKYVVCFDPLDGSSNIDCLASIGTIFAIYRKTSEDEPSEKDALQCGRNIVAAGYALYGSATLVALSTGQGVDLFMLDPALGEFVLVEKDVKIKKKGKIYSLNEGYAKYFDAATTEYVQKKKFPEDGSAPYGARYVGSMVADVHRTLVYGGIFLYPANQKSPKGKLRLLYECNPVAYIIEQAGGLATTGTQPVLDVKPEAIHQRVPLILGSPEDVQEYLTCVQKNQAGS |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?