Få mere at vide
RBM22 Antibody [DyLight 755], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30498983 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498983 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498983 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335096IR
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rabbit Polyclonal Antibody
RBM22 Polyclonal antibody specifically detects RBM22 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen RBM22
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret DyLight 755
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Cwc2, FLJ10290, fSAP47, functional spliceosome-associated protein 47, pre-mRNA-splicing factor RBM22, RNA binding motif protein 22, ZC3H16RNA-binding motif protein 22, Zinc finger CCCH domain-containing protein 16
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-230 of human RBM22 (NP_060517.1).,, Sequence:, MATSLGSNTYNRQNWEDADFPILCQTCLGENPYIRMTKEKYGKECKICARPFTVFRWCPGVRMRFKKTEVCQTCSKLKNVCQTCLLDLEYGLPIQVRDAGLSFKDDMPKSDVNKEYYTQNMEREISNSDGTRPVGMLGKATSTSDMLLKLARTTPYYKRNRPHICSFWVKGECKRGEECPYRHEKPTDPDDPLADQNIKDRYYGINDPVADKLLKRASTMPRLDPPEDKT
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 55696
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG