missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lipase A Antibody (9G7F12) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30498980 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498980 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30498980 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP327914MFV610

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Lipase A Monoclonal antibody specifically detects Lipase A in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Serum
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen Lipase A
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 9G7F12
Konjugeret mFluor Violet 610 SE
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Acid cholesteryl ester hydrolase, Cholesteryl esterase, EC 3.1.1, EC 3.1.1.13, LALCESDcholesterol ester hydrolase, Lipase A, lipase A, lysosomal acid, cholesterol esterase, lysosomal acid lipase, lysosomal acid lipase/cholesteryl ester hydrolase, Sterol esterase
Værtsarter Mouse
Immunogen Truncated recombinant Lipase A expressed in E. Coli strain BL21 (DE3).
Oprensningsmetode Protein A purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Lipid and Metabolism
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 3988
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG2a
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.