missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Rpn2 Polyclonal antibody specifically detects Rpn2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Rpn2 |
| Applikationer | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | DyLight 350 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 1, 26S proteasome regulatory subunit RPN2, 26S proteasome regulatory subunit S1, 26S proteasome subunit p112, MGC133040, MGC133041, P112, proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 1, Rpn2, S1 |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 794-953 of human Rpn2 (NP_002798.2).,, Sequence:, DLKMPKVQYKSNCKPSTFAYPAPLEVPKEKEKEKVSTAVLSITAKAKKKEKEKEKKEEEKMEVDEAEKKEEKEKKKEPEPNFQLLDNPARVMPAQLKVLTMPETCRYQPFKPLSIGGIIILKDTSEDIEELVEPVAAHGPKIEEEEQEPEPPEPFEYIDD |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?