missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BTF Antibody [Janelia Fluor« 646], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30498969 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498969 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30498969 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335671JF646

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

BTF Polyclonal antibody specifically detects BTF in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen BTF
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Janelia Fluor 646
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias bcl-2-associated transcription factor 1, BCL2-associated transcription factor 1, Btf, BTFKIAA0164bK211L9.1
Værtsarter Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 330-552 of human BTF (NP_001070909.1).,, Sequence:, REEEFKTHHEMKEYSGFAGVSRPRGTFFRIRGRGRARGVFAGTNTGPNNSNTTFQKRPKEEEWDPEYTPKSKKYFLHDDRDDGVDYWAKRGRGRGTFQRGRGRFNFKKSGSSPKWTHDKYQGDGIVEDEEETMENNEEKKDRRKEEKE
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptosis, DNA Repair
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 9774
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.