missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
DLC1 Polyclonal antibody specifically detects DLC1 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | DLC1 |
| Applikationer | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | Alexa Fluor 700 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | ARHGAP7 STARD12 deleted in liver cancer 1 variant 2, deleted in liver cancer 1, Deleted in liver cancer 1 protein, DLC-1, FLJ21120, HP, HP protein, KIAA1723, p122-RhoGAP, rho GTPase-activating protein 7, Rho-GTPase-activating protein 7, Rho-type GTPase-activating protein 7, StARD12, StAR-related lipid transfer (START) domain containing 12, StAR-related lipid transfer protein 12, START domain-containing protein 12 |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 204-463 of human DLC1 (NP_079043.3).,, Sequence:, DAPKVNAVDTLNVKDIAPEKQLLNSAVIAQQRRKPDPPKDENERSTCNVVQNEFLDTPCTNRGLPLLKTDFGSCLLQPPSCPNGMSAENGLEKSGFSQHQNKSPPKVKAEDGMQCLQLKETLATQEPTDNQVRLRKRKEIREDRDRARLDSMVLLIMKLDQLDQDIENALSTSSSPSGTPTNLRRHVPDLESGSESGADTISVNQTRVNLSSDTESTDLPSSTPVANSGTKPKTTAIQGISEKEKAGKLTFWFCFLANLF |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?