missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
ATP6AP1 Polyclonal antibody specifically detects ATP6AP1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | ATP6AP1 |
| Applikationer | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | DyLight 650 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | 16A, Ac45, ATP6IP1V-ATPase subunit S1, ATP6S1ORF, ATPase, H+ transporting, lysosomal (vacuolar proton pump), subunit 1, ATPase, H+ transporting, lysosomal accessory protein 1, H+ transporting, lysosomal interacting protein 1, H-ATPase subunit, MGC129781, Protein XAP-3, Vacuolar proton pump subunit S1, VATPS1V-ATPase Ac45 subunit, V-type proton ATPase subunit S1, XAP-3, XAP3V-ATPase S1 accessory protein |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 90-390 of human ATP6AP1 (NP_001174.2).,, Sequence:, LLFLQDKLSIEDFTAYGGVFGNKQDSAFSNLENALDLAPSSLVLPAVDWYAVSTLTTYLQEKLGASPLHVDLATLRELKLNASLPALLLIRLPYTASSGLMAPREVLTGNDEVIGQVLSTLKSEDVPYTAALTAVRPSRVARDVAVVAGGLGRQLLQKQPVSPVIHPPVSYNDTAPRILFWAQNFSVAYKDQWEDLTPLTFGVQELNLTGSFWNDSFARLSLTYERLFGTTVTFKFILANRLYPVSARHWFTMERLEVHSNGSVAYFNASQVTGPSIYSFHCEYVSSLSKKGSLLVARTQP |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?