missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

H4 Clustered Histone 1 [Sym-dimethyl Arg3] Antibody [Alexa Fluor« 594], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30498948 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498948 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30498948 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP338032AF594

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

H4 Clustered Histone 1 Polyclonal antibody specifically detects H4 Clustered Histone 1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Dot Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen H4 Clustered Histone 1
Applikationer ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Dot Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Alexa Fluor 594
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias H4-16;H4C11;H4C12;H4C13;H4C14;H4C15;H4C2;H4C3;H4C4;H4C5;H4C6;H4C8;H4C9;H4FA, H4F4, HIST1H4A
Værtsarter Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human H4 Clustered Histone 1 (NP_003529.1).,, Sequence:, SGRGK
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 8359
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.