missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
TOMM34 Polyclonal antibody specifically detects TOMM34 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | TOMM34 |
| Applikationer | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | HRP |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | hTom34, HTOM34P, mitochondrial import receptor subunit TOM34, outer mitochondrial membrane translocase (34kD), TOM34, Translocase of outer membrane 34 kDa subunit, translocase of outer mitochondrial membrane 34, URCC3 |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-309 of human TOMM34 (NP_006800.2).,, Sequence:, MAPKFPDSVEELRAAGNESFRNGQYAEASALYGRALRVLQAQGSSDPEEESVLYSNRAACHLKDGNCRDCIKDCTSALALVPFSIKPLLRRASAYEALEKYPMAYVDYKTVLQIDDNVTSAVEGINRMTRALMDSLGPEWRLKLPSIPLVPVSAQKRWNSLPSENHKEMAKSKSKETTATKNRVPSAGDVEKARVLKEEGNELVKKGNHKKAIEKYSESLLCSNLESATYSNRALCYLVLKQYTEAVKDCTEALKLDGKNVKAFYRRAQAHKALKDYKSSFADISNLLQIEPRNGPAQKLRQEVKQNLH |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?