Få mere at vide
Aldolase B Antibody [DyLight 488], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30498925 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498925 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498925 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP338045G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Aldolase B Polyclonal antibody specifically detects Aldolase B in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Aldolase B
Applikationer ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret DyLight 488
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias ALDO2, aldolase B, fructose-bisphosphate, EC 4.1.2.13, fructose-bisphosphatase, fructose-bisphosphate aldolase B
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human Aldolase B (NP_000026.2).,, Sequence:, MAHRFPALTQEQKKELSEIAQSIVANGKGILAADESVGTMGNRLQRIKVENTEENRRQFREILFSVDSSINQSIGGVILFHETLYQKDSQGKLFRNILKEKGIVVGIKLDQGGAPLAGTNKETTIQGLDGLSERCAQYKKDGVDFGKWRAVLRIADQCPSSLAIQENANALARYASICQQNGLVPIVEPEVIPDGDHDLE
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 229
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG