missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Proteasome 20S alpha 6 Antibody [CoraFluorÖ 1], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30498916 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498916 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30498916 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP337982CL1

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Proteasome 20S alpha 6 Polyclonal antibody specifically detects Proteasome 20S alpha 6 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen Proteasome 20S alpha 6
Applikationer ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret CoraFluor 1
Formulering PBS
Gene Alias EC 3.4.25.1, IOTA, Macropain iota chain, macropain subunit iota, MGC22756, MGC2333, MGC23846, Multicatalytic endopeptidase complex iota chain, P27K, p27KPROS-27, PROS2727 kDa prosomal protein, prosomal P27K protein, proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 6, Proteasome iota chain, proteasome subunit alpha type-6, proteasome subunit iota
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-246 of human Proteasome 20S alpha 6 (NP_002782.1).,, Sequence:, MSRGSSAGFDRHITIFSPEGRLYQVEYAFKAINQGGLTSVAVRGKDCAVIVTQKKVPDKLLDSSTVTHLFKITENIGCVMTGMTADSRSQVQRARYEAANWKYKYGYEIPVDMLCKRIADISQVYTQNAEMRPLGCCMILIGIDEEQGPQVYKCDPAGYYCGFKATAAGVKQTESTSFLEKKVKKKFDWTFEQTVETAITCLSTVLSIDFKPSEIEVGVVTVENPKFRILTEAEIDAHLVALAERD
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 5687
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.