missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ELAVL4 Antibody [DyLight 488], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30498910 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498910 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30498910 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335160G

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

ELAVL4 Polyclonal antibody specifically detects ELAVL4 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen ELAVL4
Applikationer ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret DyLight 488
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias abnormal vision, Drosophila, homolog of, like-4, ELAV (embryonic lethal, abnormal vision, Drosophila)-like 4 (Hu antigen D), HuD, Paraneoplastic encephalomyelitis antigen HuD
Værtsarter Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human ELAVL4 (NP_068771.2).,, Sequence:, MVMIISTMEPQVSNGPTSNTSNGPSSNNRNCPSPMQTGATTDDSKTNLIVNYLPQNMTQEEFRSLFGSIGEIESCKLVRDKITGQSLGYGFVNYIDPKDA
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Neuroscience, Vision
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 1996
Målarter Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.