Beskrivelse
ACADS Polyclonal antibody specifically detects ACADS in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | ACADS |
| Applikationer | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | FITC |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | ACAD3, acyl-CoA dehydrogenase, C-2 to C-3 short chain, acyl-Coenzyme A dehydrogenase, C-2 to C-3 short chain, Butyryl-CoA dehydrogenase, EC 1.3.99, EC 1.3.99.2, mitochondrial short-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, SCADshort-chain acyl-CoA dehydrogenase, short-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial, unsaturated acyl-CoA reductase |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-260 of human ACADS (NP_000008.1).,, Sequence:, MAAALLARASGPARRALCPRAWRQLHTIYQSVELPETHQMLLQTCRDFAEKELFPIAAQVDKEHLFPAAQVKKMGGLGLLAMDVPEELGGAGLDYLAYAIAMEEISRGCASTGVIMSVNNSLYLGPILKFGSKEQKQAWVTPFTSGDKIGCFALSEPGNGSDAGAASTTARAEGDSWVLNGTKAWITNAWEASAAVVFASTDRALQNKGISAFLVPMPTPGLTLGKKEDKLGIRGSSTANLIFEDCRIPKDSILGEPGMG |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?