Få mere at vide
CINP Antibody [Alexa Fluor« 488], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30498885 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498885 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498885 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP337914AF488
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rabbit Polyclonal Antibody
CINP Polyclonal antibody specifically detects CINP in Human,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen CINP
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Alexa Fluor 488
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CDK2-interacting protein, cyclin-dependent kinase 2 interacting protein, cyclin-dependent kinase 2-interacting protein, MGC849
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-212 of human CINP (NP_116019.1).,, Sequence:, MEAKTLGTVTPRKPVLSVSARKIKDNAADWHNLILKWETLNDAGFTTANNIANLKISLLNKDKIELDSSSPASKENEEKVCLEYNEELEKLCEELQATLDGLTKIQVKMEKLSSTTKGICELENYHYGEESKRPPLFHTWPTTHFYEVSHKLLEMYRKELLLKRTVAKELAHTGDPDLTLSYLSMWLHQPYVESDSRLHLESMLLETGHRAL
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Cycle and Replication
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 51550
Målarter Human, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG