Få mere at vide
Lipase A Antibody (9G7F12) [Allophycocyanin], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30498877 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498877 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498877 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP327914APC
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mouse Monoclonal Antibody
Lipase A Monoclonal antibody specifically detects Lipase A in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Serum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Lipase A
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 9G7F12
Konjugeret APC
Formulering PBS
Gene Alias Acid cholesteryl ester hydrolase, Cholesteryl esterase, EC 3.1.1, EC 3.1.1.13, LALCESDcholesterol ester hydrolase, Lipase A, lipase A, lysosomal acid, cholesterol esterase, lysosomal acid lipase, lysosomal acid lipase/cholesteryl ester hydrolase, Sterol esterase
Værtsarter Mouse
Immunogen Truncated recombinant Lipase A expressed in E. Coli strain BL21 (DE3).
Oprensningsmetode Protein A purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Lipid and Metabolism
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 3988
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG2a