Få mere at vide
P4HA1 Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30498876 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
30498876 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 30498876 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335149MFV610
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rabbit Polyclonal Antibody
P4HA1 Polyclonal antibody specifically detects P4HA1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen P4HA1
Applikationer ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret mFluor Violet 610 SE
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias 2-oxoglutarate 4-dioxygenase (proline 4-hydroxylase), 2-oxoglutarate-4-dioxygenase subunit alpha-1, 4-PH alpha-1, alpha polypeptide I, EC 1.14.11.2, Procollagen-proline, prolyl 4-hydroxylase, alpha polypeptide I
Værtsarter Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 235-534 of human P4HA1 (NP_001017962.1).,, Sequence:, DPEHQRANGNLKYFEYIMAKEKDVNKSASDDQSDQKTTPKKKGVAVDYLPERQKYEMLCRGEGIKMTPRRQKKLFCRYHDGNRNPKFILAPAKQEDEWDKPRIIRFHDIISDAEIEIVKDLAKPRLRRATISNPITGDLETVHYRISKSAWLSGYENPVVSRINMRIQDLTGLDVSTAEELQVANYGVGGQYEPHFDFARKDEPDAFKELGTGNRIATWLFYMSDVSAGGATVFPEVGASVWPKKGTAVFWYNLFASGEGDYSTRHAACPVLVGNKWVSNKWLHERGQEFRRPCTLSELE
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 5033
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG