Få mere at vide
GPD2 Antibody [Alexa Fluor« 532], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30498860 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498860 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498860 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335664AF532
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rabbit Polyclonal Antibody
GPD2 Polyclonal antibody specifically detects GPD2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen GPD2
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Alexa Fluor 532
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias EC 1.1.5.3, GDH2, glycerol-3-phosphate dehydrogenase 2 (mitochondrial), GPDM, GPD-M, mGPDH, mitochondrial, mitochondrial glycerophosphate dehydrogenase, mtGPD
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 25-325 of human GPD2 (NP_000399.3).,, Sequence:, SQFAHYRRKQMNLAYVKAADCISEPVNREPPSREAQLLTLQNTSEFDILVIGGGATGSGCALDAVTRGLKTALVERDDFSSGTSSRSTKLIHGGVRYLQKAIMKLDIEQYRMVKEALHERANLLEIAPHLSAPLPIMLPVYKWWQLPYYWVGIKLYDLVAGSNCLKSSYVLSKSRALEHFPMLQKDKLVGAIVYYDGQHNDARMNLAIALTAARYGAATANYMEVVSLLKKTDPQTGKVRVSGARCKDVLTGQEFDVRAKCVINATGPFTDSVRKMDDKDAAAICQPSAGVHIVMPGYYSP
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Lipid and Metabolism
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 2820
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG