Få mere at vide
DPF3 Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30498851 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498851 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498851 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335704MFV500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rabbit Polyclonal Antibody
DPF3 Polyclonal antibody specifically detects DPF3 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen DPF3
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret mFluor Violet 500 SE
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CERD4, D4, zinc and double PHD fingers, family 3
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 90-200 of human DPF3 (NP_036206.3).,, Sequence:, DPKLRLLEIKPEVELPLKKDGFTSESTTLEALLRGEGVEKKVDAREEESIQEIQRVLENDENVEEGNEEEDLEEDIPKRKNRTRGRARGSAGGRRRHDAASQEDHDKPYVC
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 8110
Målarter Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG