Få mere at vide
EXOC2 Antibody [Alexa Fluor« 405], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30498842 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498842 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498842 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP337953AF405
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rabbit Polyclonal Antibody
EXOC2 Polyclonal antibody specifically detects EXOC2 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen EXOC2
Applikationer ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Alexa Fluor 405
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias exocyst complex component 2, Exocyst complex component Sec5, FLJ11026, SEC5, SEC5L1, SEC5-like 1, SEC5-like 1 (S. cerevisiae), Sec5p
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-220 of human EXOC2 (NP_060773.3).,, Sequence:, MSRSRQPPLVTGISPNEGIPWTKVTIRGENLGTGPTDLIGLTICGHNCLLTAEWMSASKIVCRVGQAKNDKGDIIVTTKSGGRGTSTVSFKLLKPEKIGILDQSAVWVDEMNYYDMRTDRNKGIPPLSLRPANPLGIEIEKSKFSQKDLEMLFHGMSADFTSENFSAAWYLIENHSNTSFEQLKMAVTNLKRQANKKSEGSLAYVKGGLSTFFEAQDALS
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signal Transduction
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 55770
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG