Få mere at vide
ZNF331 Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30498818 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498818 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498818 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335559FR
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rabbit Polyclonal Antibody
ZNF331 Polyclonal antibody specifically detects ZNF331 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen ZNF331
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret DyLight 680
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias ZFN533, zinc finger protein 385B, Zinc finger protein 533FLJ25270, ZNF533
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 50-130 of human ZNF331 (NP_061025.5).,, Sequence:, AYENKSLPTEKNIHEIRASKRNSDRRSKSLGRNWICEGTLERPQRSRGRYVNQMIINYVKRPATREGTPPRTHQRHHKENS
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 55422
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG