Få mere at vide
Spike Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30498796 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498796 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498796 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP337898MFV500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Spike Polyclonal antibody specifically detects Spike in SARS-CoV samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Spike
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret mFluor Violet 500 SE
Formulering 50mM Sodium Borate
Værtsarter Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of coronavirus Spike S1 (NP_828851.1).,, Sequence:, MFIFLLFLTLTSGSDLDRCTTFDDVQAPNYTQHTSSMRGVYYPDEIFRSDTLYLTQDLFLPFYSNVTGFHTINHTFGNPVIPFKDGIYFAATEKSNVVRG
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Målarter SARS-CoV
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG