Få mere at vide
RPS19 Antibody [Alexa Fluor« 700], R&D Systems™
Artikelnummer. 30498784 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30498784 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498784 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335925AF700
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
RPS19 Polyclonal antibody specifically detects RPS19 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen RPS19
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Alexa Fluor 700
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias DBADBA1,40S ribosomal protein S19, ribosomal protein S19
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-145 of human RPS19 (NP_001013.1).,, Sequence:, MPGVTVKDVNQQEFVRALAAFLKKSGKLKVPEWVDTVKLAKHKELAPYDENWFYTRAASTARHLYLRGGAGVGSMTKIYGGRQRNGVMPSHFSRGSKSVARRVLQALEGLKMVEKDQDGGRKLTPQGQRDLDRIAGQVAAANKKH
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 6223
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinje Novus