Få mere at vide
HspA1L Antibody [mFluor Violet 450 SE], R&D Systems™
Artikelnummer. 30498781 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30498781 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498781 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335875MFV450
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
HspA1L Polyclonal antibody specifically detects HspA1L in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen HspA1L
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret mFluor Violet 450 SE
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias heat shock 10kDa protein 1-like, Heat shock 70 kDa protein 1-Hom, Heat shock 70 kDa protein 1L, heat shock 70 kDa protein 1-like, heat shock 70kD protein-like 1, heat shock 70kDa protein 1-like, HSP70-1L, HSP70-HOM, HSP70T, hum70t
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 342-641 of human HspA1L (NP_005518.3).,, Sequence:, STRIPKVQRLLQDYFNGRDLNKSINPDEAVAYGAAVQAAILMGDKSEKVQDLLLLDVAPLSLGLETAGGVMTALIKRNSTIPTKQTQIFTTYSDNQPGVLIQVYEGERAMTKDNNLLGRFDLTGIPPAPRGVPQIEVTFDIDANGILNVTATDKSTGKVNKITITNDKGRLSKEEIERMVLDAEKYKAEDEVQREKIAAKNALESYAFNMKSVVSDEGLKGKISESDKNKILDKCNELLSWLEVNQLAEKDEFDHKRKELEQMCNPIITKLYQGGCTGPACGTGYVPGRPATGPTIEEVD
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 3305
Målarter Human, Mouse
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinje Novus