Få mere at vide
MTA3 Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30498753 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30498753 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498753 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP337991FR
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rabbit Polyclonal Antibody
MTA3 Polyclonal antibody specifically detects MTA3 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen MTA3
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret DyLight 680
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias member 3, metastasis associated 1 family, member 3, metastasis-associated protein MTA3
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 40-330 of human MTA3 (NP_065795.1).,, Sequence:, AKVVCFYRRRDISNTLIMLADKHAKEIEEESETTVEADLTDKQKHQLKHRELFLSRQYESLPATHIRGKCSVALLNETESVLSYLDKEDTFFYSLVYDPSLKTLLADKGEIRVGPRYQADIPEMLLEGESDEREQSKLEVKVWDPNSPLTDRQIDQFLVVARAVGTFARALDCSSSVRQPSLHMSAAAASRDITLFHAMDTLYRHSYDLSSAISVLVPLGGPVLCRDEMEEWSASEASLFEEALEKYGKDFNDIRQDFLPWKSLTSIIEYYYMWKTTDRYVQQKRLKAAEA
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Breast Cancer, Cancer
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 57504
Målarter Human, Mouse
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG