Få mere at vide
HOOK1 Antibody [Alexa Fluor« 405], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30498748 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498748 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498748 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP338110AF405
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rabbit Polyclonal Antibody
HOOK1 Polyclonal antibody specifically detects HOOK1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen HOOK1
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Alexa Fluor 405
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias hHK1, HK1h-hook1, hook homolog 1 (Drosophila), MGC10642, protein Hook homolog 1
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 489-728 of human HOOK1 (NP_056972.1).,, Sequence:, IEELQEQLEQKHRKMNELETEQRLSKERIRELQQQIEDLQKSLQEQGSKSEGESSSKLKQKLEAHMEKLTEVHEELQKKQELIEDLQPDINQNVQKINELEAALQKKDEDMKAMEERYKMYLEKARNVIKTLDPKLNPASAEIMLLRKQLAEKERRIEILESECKVAKFRDYEEKLIVSAWYNKSLAFQKLGMESRLVSGGGACSDTGACTPARSFLAQQRHITNTRRNLSVKVPATTSD
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 51361
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG