Få mere at vide
Descrizione
Ext2 Polyclonal antibody specifically detects Ext2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifica
Specifica
| Antigen | Ext2 |
| Applikationer | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | Janelia Fluor 549 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | EC 2.4.1.224, EC 2.4.1.225, exostoses (multiple) 2, exostosin 2, exostosin-2, Glucuronosyl-N-acetylglucosaminyl-proteoglycan/N-acetylglucosaminyl-proteoglycan4-alpha-N-acetylglucosaminyltransferase, Multiple exostoses protein 2, N-acetylglucosaminyl-proteoglycan 4-beta-glucuronosyltransferase, Putative tumor suppressor protein EXT2, SOTV |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 80-340 of human Ext2 (NP_000392.3).,, Sequence:, PHSIESSNDWNVEKRSIRDVPVVRLPADSPIPERGDLSCRMHTCFDVYRCGFNPKNKIKVYIYALKKYVDDFGVSVSNTISREYNELLMAISDSDYYTDDINRACLFVPSIDVLNQNTLRIKETAQAMAQLSRWDRGTNHLLFNMLPGGPPDYNTALDVPRDRALLAGGGFSTWTYRQGYDVSIPVYSPLSAEVDLPEKGPGPRQYFLLSSQVGLHPEYREDLEALQVKHGESVLVLDKCTNLSEGVLSVRKRCHKHQVFD |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?