Få mere at vide
ANKRD52 Antibody [DyLight 405], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30498714 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30498714 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498714 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP337935V
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
ANKRD52 Polyclonal antibody specifically detects ANKRD52 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen ANKRD52
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret DyLight 405
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias ANKRD33, ankyrin repeat domain 33, ankyrin repeat domain 52, ankyrin repeat domain-containing protein 52, CVWG5837, FLJ34236, PP6-ARS-C, protein phosphatase 6 ankyrin repeat subunit C, serine/threonine-protein phosphatase 6 regulatory ankyrin repeat subunit C
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 450-660 of human ANKRD52 (NP_775866.2).,, Sequence:, RRRDKFGRTPLHYAAANGSYQCAVTLVTAGAGVNEADCKGCSPLHYAAASDTYRRAEPHTPSSHDAEEDEPLKESRRKEAFFCLEFLLDNGADPSLRDRQGYTAVHYAAAYGNRQNLELLLEMSFNCLEDVESTIPVSPLHLAAYNGHCEALKTLAETLVNLDVRDHKGRTALFLATERGSTECVEVLTAHGASALIKERKRKWTPLHAAA
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 283373
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG