Få mere at vide
Atlastin-2 Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Shop alle Bio Techne produkterBeskrivelse
Atlastin-2 Polyclonal antibody specifically detects Atlastin-2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Atlastin-2 |
| Applikationer | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | mFluor Violet 500 SE |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | ADP-ribosylation factor-like 6 interacting protein 2, ADP-ribosylation factor-like protein 6-interacting protein 2, ADP-ribosylation-like factor 6 interacting protein 2, aip-2, ARL3IP2, ARL-6-interacting protein 2, ARL6IP2, atlastin GTPase 2, atlastin2, atlastin-2, EC 3.6.5.-, FLJ23293 |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 390-470 of human Atlastin-2 (NP_001129145.1).,, Sequence:, ARDTYCKSMEQVCGGDKPYIAPSDLERKHLDLKEVAIKQFRSVKKMGGDEFCRRYQDQLEAEIEETYANFIKHNDGKNIFY |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?