missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TRIM47 Antibody [Alexa Fluor« 700], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30498679 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30498679 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30498679 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335790AF700
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

TRIM47 Polyclonal antibody specifically detects TRIM47 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen TRIM47
Applikationer ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Alexa Fluor 700
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Gene overexpressed in astrocytoma protein, GOARING finger protein 100, RNF100tripartite motif-containing protein 47, tripartite motif containing 47, tripartite motif-containing 47
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 356-530 of human TRIM47 (NP_258411.2).,, Sequence:, ELSFTKSSQAVRAVRDMLAVACVNQWEQLRGPGGNEDGPQKLDSEADAEPQDLESTNLLESEAPRDYFLKFAYIVDLDSDTADKFLQLFGTKGVKRVLCPINYPLSPTRFTHCEQVLGEGALDRGTYYWEVEIIEGWVSMGVMAEDFSPQEPYDRGRLGRNAHSCCLQWNGRSFS
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Zinc Finger
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 91107
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.