Få mere at vide
Beschreibung
Calpain 1 Polyclonal antibody specifically detects Calpain 1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Calpain 1 |
| Applikationer | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | DyLight 755 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | Calcium-activated neutral proteinase 1, calpain 1, (mu/I) large subunit, Calpain mu-type, calpain, large polypeptide L1, calpain-1 catalytic subunit, Calpain-1 large subunit, CANP, CANP 1, CANPL1EC 3.4.22.52, Cell proliferation-inducing gene 30 protein, cell proliferation-inducing protein 30, EC 3.4.22, Micromolar-calpain, muCANPCANP1, muCL |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-330 of human Calpain 1 (NP_005177.2).,, Sequence:, KQRARELGLGRHENAIKYLGQDYEQLRVRCLQSGTLFRDEAFPPVPQSLGYKDLGPNSSKTYGIKWKRPTELLSNPQFIVDGATRTDICQGALGDCWLLAAIASLTLNDTLLHRVVPHGQSFQNGYAGIFHFQLWQFGEWVDVVVDDLLPIKDGKLVFVHSAEGNEFWSALLEKAYAKVNGSYEALSGGSTSEGFEDFTGGVTEWYELRKAPSDLYQIILKALERGSLLGCSIDISSVLDMEAITFKKLVKGHAYSVTGAKQVNYRGQVVSLIRMRNPWGEVEWTGAWSDSSSEWNNVDPYERDQLRVKME |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?