Beskrivelse
TWF2 Polyclonal antibody specifically detects TWF2 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | TWF2 |
| Applikationer | ELISA, Immunoprecipitation |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | Alexa Fluor 350 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | A6-related protein, A6RPFLJ56277, hA6RP, Protein tyrosine kinase 9-like, protein tyrosine kinase 9-like (A6-related protein), PTK9L protein tyrosine kinase 9-like (A6-related protein), PTK9LA6r, twinfilin, actin-binding protein, homolog 2 (Drosophila), Twinfilin-1-like protein, twinfilin-2 |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-369 of human TWF2 (NP_009215.1).,, Sequence:, MAHQTGIHATEELKEFFAKARAGSVRLIKVVIEDEQLVLGASQEPVGRWDQDYDRAVLPLLDAQQPCYLLYRLDSQNAQGFEWLFLAWSPDNSPVRLKMLYAATRATVKKEFGGGHIKDELFGTVKDDLSFAGYQKHLSSCAAPAPLTSAERELQQIRINEVKTEISVESKHQTLQGLAFPLQPEAQRALQQLKQKMVNYIQMKLDLERETIELVHTEPTDVAQLPSRVPRDAARYHFFLYKHTHEGDPLESVVFIYSMPGYKCSIKERMLYSSCKSRLLDSVEQDFHLEIAKKIEIGDGAELTAEFLYDEVHPKQHAFKQAFAKPKGPGGKRGHKRLIRGPGENGDDS |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?