missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 2-Deoxy-3,5-di-O-p-toluoyl-D-erythro-pentoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-Deoxy-3,5-di-O-p-toluoyl-D-erythro-pentoside |
| CAS | 4330-34-1 |
| Molekylær formel | C22 H24 O6 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24O6/c1-13-8-4-6-10-15(13)18(23)19(24)21-22(26,12-17(27-3)28-21)20(25)16-11-7-5-9-14(16)2/h4-11,17,19,21,24,26H,12H2,1-3H3/t17?,19?,21-,22-/m1/s1 |
| SMIL | COC1C[C@](O)([C@H](O1)C(O)C(=O)c2ccccc2C)C(=O)c3ccccc3C |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-2-[(2R,3S)-3-hydroxy-5-methoxy-3-(2-methylbenzoyl)oxolan-2-yl]-1-(2-methylphenyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 384.42 |
| Formel vægt | 384.1573 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?