missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Methyl-5-nitro-1H-indole, TRC

Artikelnummer. 30467480
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30467480 5 g
30464905 1 g
30480488 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30467480 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3209705G

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 29906-67-0
Molekylær formel C9H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 176.17
Synonym 1-Methyl-5-nitroindole, 5-Nitro-1-methylindole, N-Methyl-5-nitroindole
IUPAC navn 1-methyl-5-nitroindole
SMIL Cn1ccc2cc(ccc12)[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-5-nitro-1H-indole
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H8N2O2/c1-10-5-4-7-6-8(11(12)13)2-3-9(7)10/h2-6H,1H3
Formel vægt 176.0586
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.