missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3,3-Trimethyl-1-(3-sulfonatopropyl)-indolinium-5-sulfonic Acid, Potassium Salt (90%), TRC

Artikelnummer. 30453198
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453198 100 mg
30449144 1 g
30457051 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30453198 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT797450100MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 427882-78-8
Molekylær formel C14 H18 N O6 S2 . K
Molekylvægt (g/mol) 399.52
IUPAC navn potassium;2,3,3-trimethyl-1-(3-sulfonatopropyl)indol-1-ium-5-sulfonate
SMIL [K+].CC1=[N+](CCCS(=O)(=O)[O-])c2ccc(cc2C1(C)C)S(=O)(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3,3-Trimethyl-1-(3-sulfonatopropyl)-indolinium-5-sulfonic acid potassium salt
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H19NO6S2.K/c1-10-14(2,3)12-9-11(23(19,20)21)5-6-13(12)15(10)7-4-8-22(16,17)18;/h5-6,9H,4,7-8H2,1-3H3,(H-,16,17,18,19,20,21);/q;+1/p-1
Formel vægt 399.0213
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.