Få mere at vide
Cole-Parmer™ 304 redskabsbakker i rustfrit stål
Artikelnummer. 11747954 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
342 x 247 mm
384 x 270 mm
431 x 295 mm
486 x 321 mm
540 x 413 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11747954 540 x 413 mm Hver
11707954 342 x 247 mm Hver
11717954 384 x 270 mm Hver
11727954 431 x 295 mm Hver
11737954 486 x 321 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11747954 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0727721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2995.00 DKK
    2179.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 815.66 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Transporter forsyninger, instrumenter og andre genstande med disse rustfri stålbakker. Cole-Parmer™ 304 redskabsbakker i rustfrit stål tjener flere formål i laboratoriet.
  • Brugsbakke i rustfrit stål
  • Tåler temperaturer op til 343 °C
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 540 x 413 mm
Dimensioner (L x B x H) 540 x 413 x 22 mm
Højde (metrisk) 2.2 cm
Længde (metrisk) 54 cm
Materiale Rustfrit stål
Type Hjælpebakke
Bredde (metrisk) 41.3 cm
Til brug med (applikation) Hav flere ved hånden for at transportere forsyninger, instrumenter og andre genstande
Mængde 1 hver
Længde (engelsk) 21.25 tommer.
Højde (engelsk) 0,875 tommer
Form Rektangulær
Temperatur (metrisk) 343 °C
Bredde (engelsk) 16,25''