Få mere at vide
Cole-Parmer™ 304 redskabsbakker i rustfrit stål
Artikelnummer. 11717954 Shop alle Cole-Parmer produkter
Dimensioner (L x B):
342 x 247 mm
384 x 270 mm
431 x 295 mm
486 x 321 mm
540 x 413 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11717954
Brand: Cole-Parmer™ 0727715
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Transporter forsyninger, instrumenter og andre genstande med disse rustfri stålbakker. Cole-Parmer™ 304 redskabsbakker i rustfrit stål tjener flere formål i laboratoriet.
  • Brugsbakke i rustfrit stål
  • Tåler temperaturer op til 343 °C
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 384 x 270 mm
Dimensioner (L x B x H) 384 x 270 x 19 mm
Højde (metrisk) 1.9 cm
Længde (metrisk) 38.4 cm
Materiale Rustfrit stål
Type Hjælpebakke
Bredde (metrisk) 27 cm
Til brug med (applikation) Hav flere ved hånden for at transportere forsyninger, instrumenter og andre genstande
Mængde 1 hver
Længde (engelsk) 15 tommer
Højde (engelsk) 0,75 tommer
Form Rektangulær
Temperatur (metrisk) 343 °C
Bredde (engelsk) 10 tommer