Få mere at vide
Sampling Systems™ 304 rustfrit stål opbevaringsbeholdere uden vippeklemmer
Artikelnummer. 15899671 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15899671 20 l Hver
15809681 25 l Hver
15819681 30 l Hver
15829681 50 l Hver
15839681 75 l Hver
15889671 100 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15899671 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. A45420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4660.00 DKK
    4458.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 201.27 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 22-02-2027
Disse 304 rustfrit stål opbevaringsbeholdere er en fremragende mulighed for multifunktionsopbevaring i laboratoriet.
  • Fremstillet af holdbart 304 rustfrit stål
  • Sprækkefrit interiør
  • Tætsluttende forsænket låg
  • Hver med to robuste håndtag
  • Flad bund med klokkering for at give ekstra beskyttelse
  • Let konstruktion
  • Fås i en bred vifte af kapaciteter, der passer til dine specifikke behov
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Produkttype Opbevaringsbeholder
Lukketype Forsænket låg med håndtag
Kapacitet (metrisk) 20 l
Til brug med (applikation) Opbevaring til flere formål
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 390 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 265 mm