Få mere at vide
Sampling Systems™ 304 rustfrit stål opbevaringsbeholdere uden vippeklemmer
Artikelnummer. 15889671 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15889671
Brand: Sampling Systems™ A454100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Disse 304 rustfrit stål opbevaringsbeholdere er en fremragende mulighed for multifunktionsopbevaring i laboratoriet.
  • Fremstillet af holdbart 304 rustfrit stål
  • Sprækkefrit interiør
  • Tætsluttende forsænket låg
  • Hver med to robuste håndtag
  • Flad bund med klokkering for at give ekstra beskyttelse
  • Let konstruktion
  • Fås i en bred vifte af kapaciteter, der passer til dine specifikke behov
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Produkttype Opbevaringsbeholder
Lukketype Forsænket låg med håndtag
Kapacitet (metrisk) 100 l
Til brug med (applikation) Opbevaring til flere formål
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 675 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 445 mm