Få mere at vide
Sampling Systems™ 304 rustfrit stål opbevaringsbeholdere uden vippeklemmer
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af holdbart 304 rustfrit stål
- Sprækkefrit interiør
- Tætsluttende forsænket låg
- Hver med to robuste håndtag
- Flad bund med klokkering for at give ekstra beskyttelse
- Let konstruktion
- Fås i en bred vifte af kapaciteter, der passer til dine specifikke behov
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Ja |
| Produkttype | Opbevaringsbeholder |
| Lukketype | Forsænket låg med håndtag |
| Kapacitet (metrisk) | 75 l |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring til flere formål |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Højde (metrisk) | 625 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 400 mm |