Få mere at vide
Sampling Systems™ 304 rustfrit stål opbevaringsbeholdere uden vippeklemmer
Artikelnummer. 15809681 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
20 L
25 L
30 L
50 L
75 L
100 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15809681
Brand: Sampling Systems™ A45425
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Disse 304 rustfrit stål opbevaringsbeholdere er en fremragende mulighed for multifunktionsopbevaring i laboratoriet.
  • Fremstillet af holdbart 304 rustfrit stål
  • Sprækkefrit interiør
  • Tætsluttende forsænket låg
  • Hver med to robuste håndtag
  • Flad bund med klokkering for at give ekstra beskyttelse
  • Let konstruktion
  • Fås i en bred vifte af kapaciteter, der passer til dine specifikke behov
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Produkttype Opbevaringsbeholder
Lukketype Forsænket låg med håndtag
Kapacitet (metrisk) 25 L
Til brug med (applikation) Opbevaring til flere formål
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 390 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 300 mm