Få mere at vide
Fisherbrand™ Rustfrit stål Chattaway Micro PTFE coated spatler
Artikelnummer. p-8012492 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
100 mm
150 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11523512
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få overlegne resultater, når du bruger den rustfri stål PTFE-belagte spatel til dit vigtige laboratoriearbejde. Ideel til biologi, mikrobiologi og farmaceutiske applikationer Fisherbrand™ Rustfrit stål Chattaway Spatel Micro PTFE Coated er meget brugt, robust, overkommelig og modstandsdygtig over for de fleste opløsningsmidler.
  • Modstandsdygtig over for nedbrydning fra kontakt med kogende vand, syrer, baser og de fleste opløsningsmidler
  • Ideel til brug med en bred vifte af forbindelser
  • Ideel til biologi, mikrobiologi og farmaceutiske applikationer
  • Meget brugt, robust og overkommelig
  • Længde = 100 mm
  • Bredde = 4 mm
  • Center cylinder diameter 1,60 - 'mikro'
  • Den ene ende flad, den anden ende ved 45° vinkel
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Belægning PTFE Xylan™
Produkttype Spatel
Til brug med (applikation) Ideel til biologi, mikrobiologi og farmaceutiske applikationer
Bredde (metrisk) klinge 4 mm
Temperatur (metrisk) Maks -195 °C til +260 °C
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 100 mm