Få mere at vide
Fisherbrand™ Rustfrit stål Chattaway Micro PTFE coated spatler
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
100 mm
150 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Modstandsdygtig over for nedbrydning fra kontakt med kogende vand, syrer, baser og de fleste opløsningsmidler
- Ideel til brug med en bred vifte af forbindelser
- Ideel til biologi, mikrobiologi og farmaceutiske applikationer
- Meget brugt, robust og overkommelig
- Længde = 150 mm
- Bredde = 4 mm
- Center cylinder diameter 1,60 - 'mikro'
- Den ene ende flad, den anden ende ved 45° vinkel
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Belægning | PTFE Xylan™ |
| Produkttype | Spatel |
| Til brug med (applikation) | Ideel til biologi, mikrobiologi og farmaceutiske applikationer |
| Bredde (metrisk) klinge | 4 mm |
| Temperatur (metrisk) Maks | -195 °C til +260 °C |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 150 mm |