Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE-belagte laboratoriemikroskeer i rustfrit stål
Artikelnummer. 11513522 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
100 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11513522
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål væsker og pulvere med skeenden; opdel og adskil materialer med spatelenden. Nickel Electro™ Rustfrit stål PTFE-coated laboratorie mikroskeer er ikke-magnetiske, med non-stick belægning, der forhindrer kritisk tab af mængder.
  • Fremstillet af rustfrit stål
  • Kombination af spatel/ske med dobbelt anvendelse
  • PTFE-belægning forhindrer materialer i at klæbe til redskaber
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Kapacitet (metrisk) 0.2 mL
Belægning PTFE Xylan™
Produkttype Ske spatel
Til brug med (applikation) Ideel til biologi, mikrobiologi og farmaceutiske applikationer
Temperatur (metrisk) Maks -195 °C til +260 °C
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 150 mm