Få mere at vide
Fisherbrand™ Rustfri stålske One End PTFE End Spatler
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
120 mm
150 mm
210 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Belægning | PTFE Xylan™ |
| Produkttype | Spatel |
| Til brug med (applikation) | Ideel til biologi, mikrobiologi og farmaceutiske applikationer |
| Bredde (metrisk) | 20 mm |
| Dimensioner (L x B) | 120 x 20 mm |
| Temperatur (metrisk) Maks | -195 °C til +260 °C |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 120 mm |