Få mere at vide
Nickel Electro™ Rustfri stål NMR spatler
Artikelnummer. 12882326 Shop alle Nickel-Electro produkter
Længde (metrisk):
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12882326
Brand: Nickel Electro™ 9575
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne mikrospatel anbefales til små pulverprøver til indføring i 5 mm OD NMR-rør.
  • NMR-spatel, rustfrit stål 304 spec 18/8 ikke-magnetisk, lys finish.
  • Denne mikrospatel anbefales til små pulverprøver til indføring i 5 mm OD NMR-rør
  • Spatelen er 250 mm lang, så du kan nå bunden af røret for nemt at fjerne prøver
  • Den afrundede ende af spatelen med buet spids kan bruges som en scoop
  • Den flade ende af spatelen kan bruges til at bryde fastsiddende prøver
  • Begge ender er 3,5 mm brede
  • Til brug med sterile applikationer
  • Leveres i standard pakke med 1 stk
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype NMR spatel
Slutte Lyse
Til brug med (applikation) Sterile applikationer
Temperatur (metrisk) Maks -196 °C til +550 °C
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 250 mm