Få mere at vide
Hamilton™ Rustfrit stål Luer Lock Metal Hub Custom Nåle med Point 5 eller AS
Artikelnummer. 11738386
Skift visning
Nålemåler:
17 G
19 G
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Pakningsstørrelse
11738386 19 G Pakke med 6
11583254 17 G Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11738386 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 775110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3065.00 DKK
    2857.55 DKK / Pakke med 6
    Spare 207.45 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Metalnav giver den mest stive forbindelse til nålen, hvilket gør den perfekt til gentagne septum piercing.
  • Fås i forskellige målere
  • Autoklaverbar
  • Metalnav fremstillet af forniklet messing
  • Brugerdefineret længde
  • Kompatibel med PTFE Luer Lock (TLL) sprøjter
  • Design styret af en række universelle standarder, som garanterer kompatibilitet mellem producenter
  • Leveres i pakker med 6 stk
Tekniske data
Materiale Forniklet messing (nav), Rustfrit stål (304)
Nålemåler 19 G
Diameter (metrisk) Indvendig 0.69 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1.07 mm
Nålespids stil 5 eller AS
Til brug med (udstyr) TLL-sprøjter og LT- eller TLL-konnektorer