Få mere at vide
Hamilton™ Rustfrit stål Luer Lock Metal Hub tilpassede nåle med punkt 2, 3 eller 4
Artikelnummer. 11522535
Skift visning
Nålemåler:
19 G
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Nålemåler Pakningsstørrelse
11522535 19 G Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 11522535 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 774805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1640.00 DKK
    1456.19 DKK / Pakke med 6
    Spare 183.81 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Metalnav giver den mest stive forbindelse til nålen, hvilket gør den perfekt til gentagne septum piercing.
  • Fås i forskellige målere
  • Autoklaverbar
  • Metalnav fremstillet af forniklet messing
  • Brugerdefineret længde
  • Kompatibel med PTFE Luer Lock (TLL) sprøjter
  • Design styret af en række universelle standarder, som garanterer kompatibilitet mellem producenter
  • Leveres i pakker med 6 stk
Tekniske data
Materiale Forniklet messing (nav), Rustfrit stål (304)
Nålemåler 19 G
Diameter (metrisk) Indvendig 0.69 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1.07 mm
Længde (metrisk) nål 9.53 mm
Nålespids stil 2, 3 eller 4
Til brug med (udstyr) TLL-sprøjter og LT- eller TLL-konnektorer