Få mere at vide
Fisherbrand™ Chattaway spatler i rustfrit stål
Artikelnummer. 11726607 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
100 mm
300 mm
350 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11726607
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skraber og løfter materialer fra flasker eller kolber. Nickel Electro™ Chattaway spatler i rustfrit stål er ikke-magnetiske med en lys finish. Kan bruges til sterile applikationer.
  • Fremstillet af 304 18/8 rustfrit stål
  • Afrundet bøjet ende er nyttig til at skrabe eller løfte materialer fra flasker eller kolber
  • Ikke-magnetisk
  • Lys finish
Tekniske data
Mængde 5 Pk.
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Spatel
Slutte Lyse
Til brug med (applikation) Til sterile applikationer
Bredde (metrisk) klinge 10 mm
Temperatur (metrisk) Maks -196 °C til +550 °C
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 100 mm